MABE416
Anti-Cisplatin DNA Adducts Antibody, clone ICR4
clone 1CR4, from rat
Szinonimák:
CP9/19, Cisplatin DNA modification
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1CR4, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2aκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cisplatin DNA Adducts in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma tissues. (Welters, M. J., et al. (1999). Ann Oncol. 10(1):97-103.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Minőség
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cisplatin DNA Adducts in 1.0 and 0.5 µg of Cisplatin treated DNA from HeLa cell lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1