Fontos dokumentumok
BP510
Potassium trichloroammineplatinate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Potassium aminetrichloroplatinate(II), Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cisplatin
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
255 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)