Merck
1051602
USP
Benzhydrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Diphenylmethanol, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.23
Beilstein:
1424379
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyclizine, diphenhydramine
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)