Merck
BP1118
1-Methylpiperazine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
102724
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
API-család
cyclizine
Forma
crystalline powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
sűrűség
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
1-Methylpiperazine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cyclizine Tablets
  • Cyclizine Injection
  • Cyclizine
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
    Tárolási osztály kódja
    3 - Flammable liquids
    WGK
    WGK 1
    Lobbanási pont (F)
    88.7 °F - closed cup
    Lobbanási pont (C)
    31.5 °C - closed cup
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)