BP096
Cyclizine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Benzhydryl-4-methylpiperazine hydrochloride, Marezine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyclizine
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)