Merck
38682
Supelco
Diphenhydramine N-oxide hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Szinonimák:
2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine N-oxide hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.82
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
diphenhydramine
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤4.0% water
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl.O
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKENFNDFNANLFI-UHFFFAOYSA-M
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)