Fontos dokumentumok
8.01801
Sigma-Aldrich
Benzophenone
for synthesis
Szinonimák:
Benzophenone, Diphenylketon, Diphenylmethanon, Benzoylbenzol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-337-6
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.004 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
crystals
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3535 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
bp
304-306 °C/1013 hPa
mp
47-49 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 150 °C
sűrűség
1.1 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Single and mixture effects of bisphenol A and benzophenone-3: Discusses the immune system effects when exposed to benzophenone-3 and bisphenol A, important for understanding chemical interactions in drug discovery and safety evaluations (Fischer et al., 2024).
  • A surface-independent bioglue using photo-crosslinkable benzophenone moiety: Develops a novel bioglue using benzophenone, which is crucial for applications in medical adhesives and tissue engineering, reflecting the versatility of benzophenone in creating cross-linked polymers (Shi et al., 2024).
  • Photo trapping voltage-gated cardiac sodium channels: Utilizes benzophenone to study local motions within cardiac sodium channels, offering insights into molecular dynamics important for designing drugs targeting cardiovascular diseases (Goodchild and Ahern, 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup