Fontos dokumentumok
B34656
Biphenyl
ReagentPlus®, 99.5%
Szinonimák:
1,1′-Biphenyl, Diphenyl
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.31 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
9.46 mmHg ( 115 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.5%
Forma
flakes
powder or crystals
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544) , ESR1(2099)
Általános leírás
Alkalmazás
- Application of Sublimation in the Synthesis and Crystal Growth of Organosulfones: Utilizing sublimation techniques for the synthesis and growth of organosulfone crystals, this study demonstrates how biphenyl derivatives can be integrated into advanced material science applications (Refat et al., 2024).
- Bicarbazole-Benzophenone Based Twisted Donor-Acceptor Derivatives: Research on bicarbazole-benzophenone derivatives highlights their role as potential blue thermally activated delayed fluorescence emitters for OLED applications, showcasing the utility of biphenyl frameworks in the development of electronic materials (Siddiqui et al., 2024).
- Optimization of Gas Chromatography Methods for Organic Contaminants: A study details the optimization of a gas chromatography method coupled with Orbitrap mass spectrometry, emphasizing the detection of biphenyl-based organic contaminants in biological samples, crucial for environmental monitoring (Oró-Nolla et al., 2024).
- Enhanced Solubility and Bioavailability of Antifungal Agents: This investigation presents how biphenyl structures can improve the solubility and bioavailability of clotrimazole, proposing enhanced antifungal treatments through the use of hydrophobized hyperbranched polyglycidol (Jaworska-Krych et al., 2024).
- Bioremediation of Persistent Organic Pollutants: A systematic review discusses the use of microalgae-bacteria consortia for the bioremediation of biphenyl-containing persistent organic pollutants, providing a sustainable approach to environmental cleanup (Guo et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)