Fontos dokumentumok
1218005
USP
Diphenhydramine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
diphenhydramine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Alkalmazás
- Acetaminophen, Diphenhydramine Hydrochloride, and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Dimenhydrinate
- Dimenhydrinate Tablets
- Diphenhydramine and Phenylephrine Hydrochlorides Tablets
- Diphenhydramine and Pseudoephedrine Capsules
- Diphenhydramine Hydrochloride
- Diphenhydramine Hydrochloride and Ibuprofen Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)