Merck
1154015
USP
Cyclizine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Methylpiperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
102724
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
API-család
cyclizine
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
sűrűség
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Cyclizine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Cyclizine Hydrochloride
  • Cyclizine Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
88.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)