Fontos dokumentumok
190144
Pyridinium chlorochromate
98%
Szinonimák:
PCC
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
205-208 °C (lit.)
SMILES string
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis