Fontos dokumentumok
Y0000886
Cyclizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Methylpiperazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
API-család
cyclizine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
sűrűség
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
88.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)