Fontos dokumentumok
PHR1204
Benzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000647
gőznyomás
1 mmHg ( 108 °C)
API-család
benzophenone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzophenone is widely used in the manufacture of cosmetics and pharmaceuticals for its UV rays absorbing and fragrance retention abilities. Due to its ability to absorb ultraviolet radiations harmful in the form of UVA (320-400 nm) and UVB (290-320 nm), it is effective against skin disorders and skin cancer. It is used in the synthesis of antihistamines, hypnotics, and insecticides and is present as a potential impurity in diphenhydramine hydrochloride, phenytoin bulk powder, and phenytoin dosage forms.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup