1356643
USP
Ketoprofen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
α-Methyl-3-(4-methylbenzoyl)benzeneacetic acid, 2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ketoprofen
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C17H16O3/c1-11-6-8-13(9-7-11)16(18)15-5-3-4-14(10-15)12(2)17(19)20/h3-10,12H,1-2H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXERNXYPPAUBJI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Ketoprofen Capsules
- Ketoprofen Extended-Release Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)