Fontos dokumentumok
1.06392
Supelco
Sodium carbonate
anhydrous for analysis EMSURE® ISO
Szinonimák:
anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Lineáris képlet:
Na2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
207-838-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Forma:
powder
oldhatóság:
212.5 g/L
Ügynökség
reag. ISO
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Forma
powder
hatékonyság
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
veszteség
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
oldhatóság
212.5 g/L
sűrűség
2.53 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1100 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
  • Enhancing Carbonate Content in Hydroxyapatites: Sodium carbonate is crucial in synthesizing carbonate-substituted hydroxyapatites, which are important materials in bone regeneration and dental applications. Recent research has focused on maximizing the carbonate content in these materials, highlighting the role of sodium carbonate in enhancing their structural and functional properties (Nowicki et al., Journal of Solid State Chemistry, 2021).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.9 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Silicate (as SiO₂): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (300 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ISO
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.