PHR1899
Diphenhydramine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(RS)-3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, 3-(BENZHYDRYLOXY) PROPANE-1,2-DIOL, 3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1218027
API-család
diphenhydramine
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)