Fontos dokumentumok
1218016
USP
Diphenhydramine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine hydrochloride, N-Desmethyldiphenhydramine hydrochloride
Méret kiválasztása
25 MG
485 000,00 Ft
485 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
485 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
485 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
diphenhydramine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2](CCOC(c2ccccc2)c1ccccc1)C
InChI
1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OARUOQLHKTZEIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Diphenhydramine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Diphenhydramine Hydrochloride Oral Powder
  • Diphenhydramine Citrate and Ibuprofen Tablets
  • Diphenhydramine Hydrochloride
  • Diphenhydramine Citrate
  • Diphenhydramine Hydrochloride Injection
  • Diphenhydramine Hydrochloride Capsules
  • Diphenhydramine Hydrochloride Oral Solution
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)