Fontos dokumentumok
BP1119
Diphenylmethanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dimenhydrinate, diphenhydramine, ebastine; cyclizine
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)