Fontos dokumentumok
8.04515
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for synthesis
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoroisopropanol, HFP
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CH(OH)CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
213-059-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
269 hPa ( 30 °C)
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 ( in H2O, Aqueous solution)
bp
58 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
sűrűség
1.62 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol can be used as:
  • A reactant to synthesize hexafluoroisopropyl benzoates by reacting with anthranils and N-alkoxy α-halogenoacetamides.
  • A solvent in the triphosphazene-catalyzed Beckmann rearrangement of ketoximes to lactams.
  • A catalyst to synthesize 2,2-difluoro-3-hydroxy-1,4-diketones via Mukaiyama aldol reaction.
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Dokumentumtár megtekintése
Ruben Daum et al.
Cells, 9(3) (2020-03-27)
Appropriate mechanical properties and fast endothelialization of synthetic grafts are key to ensure long-term functionality of implants. We used a newly developed biostable polyurethane elastomer (TPCU) to engineer electrospun vascular scaffolds with promising mechanical properties (E-modulus: 4.8 ± 0.6 MPa