Merck
440671
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
≥99 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Deuterated 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, Deuterated HFP, HFIP-d2, HFP-d2, Hexafluoroisopropanol-d2
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2CDOD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
szennyeződések
≤0.05% water
water
törésmutató
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.615 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation