T4393
Thrombin from human plasma
lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
Szinonimák:
Factor IIa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... F2(2147)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a medium supplement for the pre-treatment of endothelial cell culture prior to confocal microscopy and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in the gelatinization of mesenchymal stem cells (MSCs) for preparing fibrin–MSC construct
- for screening serine protease inhibitor, OGTI from frog skin secretion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Feloldás
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Inhibitor
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.