Fontos dokumentumok
T9326
Thrombin human
BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Factor IIa
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥2,000 units/mg protein
molekulatömeg
37.4 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... F2(2147)
Alkalmazás
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
Fehérjetisztítási munkafolyamatok fehérjetagok biotinilált tag eltávolítására szolgáló proteázok a kapcsolódó reagensekkel és technikai forrásokkal.