Fontos dokumentumok
T7513
Thrombin from bovine plasma
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Szinonimák:
Factor IIa
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
molekulatömeg
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... F2(280685)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.