Merck
S9009
Sigma-Aldrich
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
thrombin substrate, ≥97% (HPLC), powder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H30N8O5 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
535.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride, thrombin substrate
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CNCC(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H30N8O5.ClH/c1-23-12-17(29)27-11-3-5-16(27)19(31)26-15(4-2-10-24-20(21)22)18(30)25-13-6-8-14(9-7-13)28(32)33;/h6-9,15-16,23H,2-5,10-12H2,1H3,(H,25,30)(H,26,31)(H4,21,22,24);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMSNYOSWLIQVAN-UHFFFAOYSA-N
Szubsztrátok
Chromogenic substrate for thrombin.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
A Duncan et al.
Clinical chemistry, 31(6), 853-855 (1985-06-01)
Automated procedures involving a chromogenic substrate sensitive to thrombin-sarcosine-Pro-Arg p-nitroanilide were compared with conventional tests for prothrombin times and activated partial thromboplastin times (APTT) and with specific assays for factors V, VII, VIII, IX, X, XI, and XII. The reproducibility
Usman Bacha et al.
Chemical biology & drug design, 72(1), 34-49 (2008-07-10)
Coronaviruses comprise a large group of RNA viruses with diverse host specificity. The emergence of highly pathogenic strains like the SARS coronavirus (SARS-CoV), and the discovery of two new coronaviruses, NL-63 and HKU1, corroborates the high rate of mutation and
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.