Fontos dokumentumok
T8885
Thrombin from human plasma
lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Szinonimák:
Factor IIa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
vial of ≥10 NIH units
szennyeződések
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... F2(2147)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Feloldás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Gátló
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)