Fontos dokumentumok
F3879
Fibrinogen from human plasma
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Szinonimák:
Factor I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Forma
powder
minőség
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
molekulatömeg
α-chain 63.5 kDa
β-chain 56 kDa
γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content)
soluble dimer 340 kDa
koncentráció
50-70% protein (biuret)
technika/technikák
ELISA: suitable
oldhatóság
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Fibrinogen was also used in the development of a fibrinogen-specific sandwich enzyme-linked immunosorbent assay microarray assay for distinguishing between blood plasma and serum samples.
Fibrinogen from human plasma has been used-
- for the production of fibrin hydrogels
- for the preparation of fibrin-MSCs (mesenchymal stem cells)-cartilage constructs
- for analyzing the protein repellent properties of PFDA-co-DEGDME (diethyleneglycol dimethyl ether) surface using Quartz crystal microbalance (QCM)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Specifikációk
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)