Merck
SRE0003
Sigma-Aldrich
Thrombin from bovine plasma
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Szinonimák:
Factor IIa
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
bovine plasma
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
80-300 NIH units/mg protein
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease that selectively cleaves Arg-Gly bonds in fibrinogen to form fibrin and fibrinopeptides A and B.
Egység definíció
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Analízis megjegyzés
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard, Lot K.
The NIH assay procedure uses 0.2 mL of diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1 mL of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2