Fontos dokumentumok
T7009
Thrombin from human plasma
lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Szinonimák:
Factor IIa
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
molekulatömeg
37.4 kDa
szennyeződések
HIV and HBsAg, source material tested negative
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... F2(2147)
Általános leírás
Alkalmazás
- dissolved in CaCl2 and added to poly ethylene glycolated fibrinogen/cell solution for fibrin production
- to polymerize fibrin on well plates
- used as an endogenous agonist proteinase for proteinase-activated receptors : PAR1, PAR3 and PAR4 for stimulation of cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.