Fontos dokumentumok
H7016
Hirudin
from leeches, ≥1,500 ATU/mg protein, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hirudin from leeches, lyophilized powder, ≥1,500 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
biológiai forrás
animal (Hirudo verbana)
Minőségi szint
100
200
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥1,500 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
molekulatömeg
7 kDa
oldhatóság
pyridine: soluble
water: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.