Fontos dokumentumok
T7572
Thrombin from human plasma
400-1000 NIH units/mg protein
Szinonimák:
Factor IIa
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
400-1000 NIH units/mg protein
szennyeződések
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... F2(2147)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Cikkek
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.