Fontos dokumentumok
B9385
Boc-Val-Pro-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
water: 20 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H45N7O7.ClH/c1-17(2)25(37-30(43)45-31(4,5)6)28(42)38-14-8-10-22(38)27(41)36-21(9-7-13-34-29(32)33)26(40)35-19-11-12-20-18(3)15-24(39)44-23(20)16-19;/h11-12,15-17,21-22,25H,7-10,13-14H2,1-6H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,43)(H4,32,33,34);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROQGJTZGLVLVIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a fluorogenic substrate for thrombin in inhibitory assay with salivary protein cE5
- as a fluorogenic substrate for thrombin in inhibitory assay with recombinant E. nipponicum serpin
- as a substrate in proteinase assay with hemolymph protein
Kiszerelés
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.