10602400001
Roche
Thrombin
from human plasma
Szinonimák:
coagulation factor Iia, thrombin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
form
lyophilized
specifikus aktivitás
~120 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym TH as the substrate.)
molekulatömeg
Mr ~33.6 kDa
kiszerelés
pkg of 20 U
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
8.2-9.0
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Inhibitors: DFP, TLCK, PMSF, benzamidine, α1-antitrypsin, α2-macroglobulin, antithrombin III heparin, hirudin, and APMSF
Feloldás
Important note:
Use plastic vials and pipettes because thrombin will be adsorbed to glass surfaces!
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash