Fontos dokumentumok
A2027
L-Arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
cathepsin H substrate
Szinonimák:
Arginine 4-methyl-7-coumarylamide
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)ccc12
InChI
1S/C16H21N5O3.ClH/c1-9-7-14(22)24-13-8-10(4-5-11(9)13)21-15(23)12(17)3-2-6-20-16(18)19;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,23)(H4,18,19,20);1H/t12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFLMUQNBZRXRHD-YDALLXLXSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?