Fontos dokumentumok
SML1491
GW501516
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]-acetic acid, GW1516
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H18F3NO3S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)28-10-19(26)27)29-11-18-13(2)25-20(30-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDBLKRPLXZNVNB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to treat the differentiated L6 myotubes to test its effect on free fatty acid (FFA) uptake under mild hypoxia conditions
- in organoid culture medium to test its effect on self-renewal of PR domain containing 16 (Prdm16)-depleted intestinal stem cells
- as a component in the defatting medium for primary human hepatocytes (PHH) culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3