Merck
390900
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylretinamide
A synthetic amide of all-trans retinoic acid (RA) that displays reduced toxicity relative to RA while maintaining significant biological activity.
Szinonimák:
4-Hydroxyphenylretinamide, Fenretinide, 4HPR, N-(4-Hydroxyphenyl)-all- trans Retinamide
Méret kiválasztása
5 MG
62 140,00 Ft
62 140,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 27.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 MG
62 140,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H33NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
391.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
62 140,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 27.részletek
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 3998
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
acetone: soluble
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(c2ccc(cc2)O)C(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
Általános leírás
A synthetic amide of all-trans retinoic acid (RA) that displays reduced toxicity relative to RA while maintaining significant biological activity. Active in the prevention and treatment of a variety of neoplasms in animals. Inhibits human breast cancer, prostate adenocarcinoma, and ovarian carcinoma cell proliferation. Inhibits angiogenesis as well as endothelial cell motility and tubule formation. Induces apoptosis in malignant hemopoietic cell lines.
A synthetic amide of all-trans retinoic acid (RA) that displays reduced toxicity relative to RA while maintaining significant biological activity. Active in the prevention and treatment of a variety of neoplasms in animals. Inhibits proliferation in cell lines of human breast cancer, prostate adenocarcinoma, and ovarian carcinoma. Inhibits angiogenesis, as well as endothelial cell motility and tubule formation. Induces apoptosis in malignant hemopoietic cell lines.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Active in the prevention and treatment of a variety of neoplasms in animals.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Formelli, F., et al. 1996. FASEB J. 10, 1014.
Naik, H.R., et al. 1995. Adv. Pharmacol. 33, 315.
Delia, D., et al. 1993. Cancer Res. 53, 6036.
Pienta, K.J., et al. 1993. Cancer Res. 53, 224.
Grubbs, C.J., et al. 1990. Anticancer Res. 10, 661.
McCarthy, D.J., et al. 1987. Cancer Res.47, 5014.
Moon, R.C., et al. 1979. Cancer Res.39, 1339.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3