Fontos dokumentumok
SML0934
Sigma-Aldrich
Enfuvirtide acetate salt
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
T-20 acetate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C204H301N51O64 · xC2H4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
4491.88 (free base basis)
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to off-white
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Tyr-Thr-Ser-Leu-Ile-His-Ser-Leu- Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu- Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu- Leu-Asp-Lys-Trp-Ala-Ser-Leu-Trp-Asn-Trp-Phe-NH2 acetate
Általános leírás
Enfuvirtide acetate salt is a linear synthetic peptide made of 36 amino acids. It has an acetylated N-terminus and a carboxamide C-terminus. Enfuvirtide is catabolized with the help of proteolytic enzymes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor used to patients with multi-drug resistant HIV. Enfuvirtide binds to gp41 preventing the creation of an entry pore for the HIV-1 virus.
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor.
Egyéb megjegyzések
Light sensitive
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Desk Encyclopedia of Microbiology (2010)
Alexander Herrmann et al.
Scientific reports, 10(1), 1326-1326 (2020-01-30)
Overcoming the global health threat of HIV infection requires continuous pipelines of novel drug candidates. We identified the γ-pyrone polyketides Aureothin/Neoaureothin as potent hits by anti-HIV screening of an extensive natural compound collection. Total synthesis of a structurally diverse group
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.