Fontos dokumentumok
11093
Arsenobetaine
purum p.a., ≥95.0% (NMR)
Szinonimák:
2-(Trimethylarsonio)acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (NMR)
Forma
solid
SMILES string
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?