Fontos dokumentumok
A9657
DL-Aminoglutethimide
Szinonimák:
3-(4-Aminophenyl)-3-ethyl-2,6-piperidinedione, 3-(p-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
szín
white
mp
152-154 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP11A1(1583) , CYP17A1(1586) , CYP19A1(1588)
rat ... Cyp19a1(25147)
Alkalmazás
- as a steroid synthesis inhibitor to study its effects on steroid synthesis in amphibian Xenopus laevis oocytes
- as an adrenostatic compound to study its effects on full form Enhanced green fluorescent protein (EGFP) andproopiomelanocortin (POMC) expression in the anterior domain of zebrafish pituitary corticotrophs
- as an inhibitor of steroidogenic enzymes to study its effects on estrogen receptor (ER) mRNA levels in mouse tumor leydig cell line
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for SFCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.