Merck
PZ0300
Sigma-Aldrich
PF-06764427
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-benzyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid (3R,4S)-(3-hydroxy-tetrahydro-pyran-4-yl)-amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H25N5O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
431.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN1C=CC(C(C=C2)=CC=C2CN3C4=CC=CN=C4C(C(N[C@@H]5[C@@H](O)COCC5)=O)=C3)=N1
InChI
1S/C24H25N5O3/c1-28-11-8-19(27-28)17-6-4-16(5-7-17)13-29-14-18(23-21(29)3-2-10-25-23)24(31)26-20-9-12-32-15-22(20)30/h2-8,10-11,14,20,22,30H,9,12-13,15H2,1H3,(H,26,31)/t20-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQGJDGJXEZTKDW-UNMCSNQZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-06764427 is a selective azaindole muscarinic receptor M1 positive allosteric modulator.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)