Fontos dokumentumok
108898
4-Nitro-o-phenylenediamine
98%
Szinonimák:
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
Teszt
98%
mp
199-201 °C (lit.)
oldhatóság
1 N HCl: ethanol, 1:1: soluble 50 mg/mL
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)