Fontos dokumentumok
P8013
Pargyline hydrochloride
Szinonimák:
N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, N-Methyl-N-propargylbenzylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
98% (TLC)
Forma
powder or crystals
mp
160-163 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Alkalmazás
- as a histone demethylase inhibitor to treat monocytes to investigate whether various inhibitors affect training
- to maximize uptake into dopaminergic neurons (DA) neurons in experimental rats,
- to study its effect on discolouration of medullary tissues of sclerotia of S. sclerotiorum
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?