Fontos dokumentumok
P8250
Peroxidase from horseradish
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Szinonimák:
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horseradish
Minőségi szint
típus
Type II
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
molekulatömeg
~44 kDa
oldhatóság
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
abszorbancia arány
RZ ≥1.8
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Fedezze fel a tormából származó peroxidáz enzimeket, termékeket, szubsztrátokat és inhibitorokat ELISA, immunoassay és fehérjealkalmazási igényeihez.
Protocols
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)