Fontos dokumentumok
P6782
Peroxidase from horseradish
Type VI-A, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol), 950-2000 units/mg solid (using ABTS)
Szinonimák:
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type VI-A
Minőségi szint
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
950-2000 units/mg solid (using ABTS)
molekulatömeg
~44 kDa
oldhatóság
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Kapcsolódás
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Fedezze fel a tormából származó peroxidáz enzimeket, termékeket, szubsztrátokat és inhibitorokat ELISA, immunoassay és fehérjealkalmazási igényeihez.
Protocols
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.