Fontos dokumentumok
77332
Peroxidase from horseradish
lyophilized, powder, ~150 U/mg
Szinonimák:
(2R,3S,6S,7R,8R)-3-(3-formamido-2-hydroxybenzamido)-8-hexyl-2,6-dimethyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl 3-methylbutanoate, Antimycin A, Horseradish peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horseradish
Minőségi szint
form
powder
minőség
lyophilized
specifikus aktivitás
~150 U/mg
molekulatömeg
Mr ~40000
oldhatóság
50 mM potassium phosphate buffer, pH 6.0: 5 mg/mL (0.1% BSA)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for isolation of N-Linked glycans
- as a constituent of D-amino acid oxidase (DAAO) buffer
- to decompose hydrogen peroxide (H2O2) into water to demonstrate the performance of the portable oxidative stress sensor (POSS)
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Fedezze fel a tormából származó peroxidáz enzimeket, termékeket, szubsztrátokat és inhibitorokat ELISA, immunoassay és fehérjealkalmazási igényeihez.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.