Fontos dokumentumok
A8511
Luminol
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder or chunks
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3