Fontos dokumentumok
SRE0082
Peroxidase from horseradish
Szinonimák:
Peroxidase from horseradish, Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
leírás
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Horseradish peroxidase (HRP) is an enzyme used for detecting molecules, degrading toxins, cross-linking proteins, and in diagnostics like lateral flow assays.