Fontos dokumentumok
A3537
5-Aminosalicylic acid
powder, ≥99%
Szinonimák:
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
5-Aminosalicylic acid, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
szín
off-white to gray
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, yellow to brown
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
- to synthesize 5-formyl-aminosalicylate-inulin to quantify its release during in vitro digestion and fermentation and compare the in vitro fermentation properties of the conjugated inulin to native inulin
- in cell adhesion assay to study its effects on E-cadherin glycosylation and membranous turnover
- to evaluate its effects on the neutrophilic inflammation index (NII) phenotype to study the effectiveness of the high cholesterol diet-gut inflammation (HCD-GI) platform
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.