Fontos dokumentumok
F5803
o-Dianisidine dihydrochloride
Suitable for use in glucose determination
Szinonimák:
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
crystalline
pH-tartomány
6.95-7.05
mp
268 °C
oldhatóság
water: 2.5 mg/mL, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- As substrate for the determination of serum ceruloplasmin from its oxidase activity.
- Determination of total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions by a novel, colorimetric and fully automated method.
- As colorimetric indicator for the simultaneous semi-quantitative estimation of glucose, lactate and uric acid on paper-based microfluidic devices (microPAD).
- Myeloperoxidase activity assay.
Figyelmeztetés
enzim
standard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Protocols
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.