Fontos dokumentumok
A8264
4-Aminophthalhydrazide
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Aminophthalhydrazide,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
mp
300 °C (lit.)
oldhatóság
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- chemiluminescence-based reactive oxygen species (ROS) assay in bone marrow (BM) neutrophils post-Yersinia pseudotuberculosis infection
- neutrophil ROS assays post-K. pneumonia exposure
- neutrophil ROS assays in response to formylated-methionine-leucine-proline
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3