Fontos dokumentumok
10814407001
Roche
Peroxidase (POD)
EIA grade, from horseradish
Szinonimák:
POD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horseradish
Minőségi szint
Teszt
90% (HPLC)
form
lyophilized (salt-free)
specifikus aktivitás
~225 U/mg lyophilizate, 25 °C (Guaiacol, H2O2)
kiszerelés
pkg of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
10 g/L
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
red to brown
optimális pH
6.0-6.5
oldhatóság
water: soluble at 68 °F
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
detection
life science and biopharma
idegen aktivitás
ATPase <0.00100%, none detected
AcP <0.00100%
Catalase <0.700%
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Általános leírás
Peroxidase can be coupled to other proteins via its amino groups, as well as its carbohydrate moiety. The reconstituted solution can be used directly for conjugation without prior dialysis.
Alkalmazás
Szekvencia
Preparations does not contain substances that block the amino groups, but in contrast to other enzymes POD has only 2 to 3 free amino groups which are not accessible; even by extended dialysis of POD, the number of NH2-groups/mol does not change.
POD
POD contains 1 molecule of protoheme IX as prosthetic group and 2 molecules of Ca2+.
POD exists in > 10 isoenzymic forms (some sources estimate approx. 40 isoenzymes).
Carbohydrate Content
12 to 14.5 mg/100 mg Iyophilizate
Free Amino Groups
Free amino groups: 2 to 3 mol/mol enzyme
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: A suggested working ratio, for immediate use in coupling procedures, is 2 mg POD to 4 mg lgG (molar ratio = 2:1, POD:IgG).
Specific activity: approximately 225U/mg lyophilizate (+25°C, guaiacol, H2O2) approximately 1,000 U/mg lyophilizate (+25°C, ABTS, H2O2, pH 5.0) approximately 3,500 U/mg lyophilizate (+25°C, tetramethylbenzidine, H2O2)
Amino groups: 2 - 3moles/mole enzyme
Isoenzymes: ≥90% isoenzyme C (HPLC)
Purity: single peak (HPLC)
Purity number: 3.0 - 3.5 (A403/A275)
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Fedezze fel a tormából származó peroxidáz enzimeket, termékeket, szubsztrátokat és inhibitorokat ELISA, immunoassay és fehérjealkalmazási igényeihez.